Läs mer
Justrite™ Säkerhetsburk för vätskeavfall
Beskrivning
High-density polyethylene (HDPE) disposal cans provide superior chemical resistance and leak protection. Spring-loaded sealed cap, normally closed, automatically vents between 3 and 5 psig (0.2 and 0.35 bar). Stainless steel handle and hardware with latch-catch system hold the cap in the open position for easy filling and pouring. Large-mouth opening features a built-in stainless steel flame arrester to guard against outside ignition. The broad-base design provides stability and resists accidental tip over.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Säkerhetsburkar |
| Beskrivning | Säkerhetsburk för vätskeavfall |
| Kapacitet (engelska) | 5 gal. |
| Färg | Vitt |
| För användning med (applikation) | Avfallshantering av vätska |
| Material | HDPE |
| Inkluderar | Stainless steel handle, faucet and flame arrester |
| Höjd (engelska) | 20 tum |