Läs mer
Roetzmeier™ Safety Canister with 1.5 in. Screw Cap
Produktkod. 11956116
Encompass
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
20 l
5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11956116 10 l Varje
10643321 5 l Varje
10663321 20 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11956116 Leverantör Roetzmeier™ Leverantörsnummer 10KK
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-quality safety canister designed to safely store and handle solvents.
  • Maximum safety for you and your solvents
  • Made of stainless steel 316
  • Gaskets made of PTFE
  • Explosion-proof due to flame trap and pressure control valve
  • Conductive – can be bonded using any part of the canister
  • Space-saving shape
  • Ergonomic handle design
Specifikationer
Förslutning ingår Yes
Förslutningstyp Screw Cap
Beskrivning Stainless Steel w/PTFE Gasket and Stainless Steel Handle
Kapacitet (metrisk) 10 l
För användning med (utrustning) D150, A15, TR2, TR2V
Material Stainless Steel
Avsluta Electro-polished
Max. Temperatur (metrisk) 200°C
Form Rectangular
Tjocklek (engelska) 0.032 in.
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
Mått 130 x 280 x 380 mm
Höjd (engelska) 15 in.
Höjd (metrisk) 380 mm
Diameter (engelska) Öppning 1.6 in.
Diameter (metrisk) öppning 40 mm
Vikt (engelska) 5.5 lb.
Vikt (metrisk) 2.501 Kg