Läs mer
SCAT Säkerhetskapslar
Produktkod. 10292940 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Stängningsstorlek:
GL45
S50
S55
S60/61
S60/61 och GL45
S70/71
S90
S95
Inkluderar:
2 öppningar
Floater
Mekanisk nivåkontroll
UN-X godkännande
UN-X-godkännande; med inre fluorering
UN-Y godkännande
UN-Y godkännande, med inre fluorering
Förpackningsstorlek:
Varje
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Inkluderar unitSize
10292940 2.5 L GL45 UN-Y godkännande Varje
10589765 5 L GL45 UN-Y godkännande Varje
10214825 10 L GL45 UN-Y godkännande Varje
10304460 5 L S50 UN-Y godkännande Varje
15767762 5 L S55 UN-X-godkännande; med inre fluorering Varje
17059693 5 L S55 UN-X godkännande -
10521011 10 L S55 UN-Y godkännande Varje
10190040 5 L S55 UN-Y godkännande Varje
17069693 5 L S60/61 UN-Y godkännande -
17967250 12 L S60/61 Mekanisk nivåkontroll -
17997260 20 L S60/61 - -
17181511 10 L S55 UN-Y godkännande, med inre fluorering Varje
10588510 12 L S60/61 UN-Y godkännande Varje
10531011 20 L S60/61 UN-Y godkännande Varje
10334840 20 L S60/61 Floater Varje
10620441 30 L S60/61 UN-Y godkännande Varje
15531856 30 L S60/61 och GL45 2 öppningar Varje
10765392 60 L S70/71 UN-Y godkännande Varje
10512775 10 L S90 UN-Y godkännande -
10704072 5 L S95 UN-Y godkännande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 10292940 Leverantör SCAT Leverantörsnummer 107950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.43 SEK
    168.25 SEK / Paket med 1
    Save 23.18 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vår SCAT Säkerhetskapslar är tillverkade av högkvalitativt PE-HD-material med hög kemikalieresistens för användning i laboratoriet för säker hantering av kromatografiska lösningsmedel eller annat flytande laboratorieavfall för högsta nivå av arbetssäkerhet i laboratoriet.
  • Tillverkad av robust HDPE, som är mycket resistent mot nästan alla lösningsmedel som vanligtvis används i laboratoriet
  • De minsta burkarna har en volym på endast 5 L och är idealiska för användning på bord eller mindre förvaringsutrymmen
  • Större kanistrar finns med volymer på 10, 12, 20, 30 upp till 60 L, som kan placeras under bord eller i säkerhetsskåp
  • Gängtyperna S55, S60/61, S65, S70/71, S90 och S95 används ofta i laboratoriet, de är alla kompatibla med SCAT SafetyWasteCaps-serien för säker kassering av flyktiga farliga ämnen
  • Specialversioner finns med flottörer för nivåindikering eller med invändig fluorering för dubbelt skydd av innehållet, både för genomträngning från utsidan till insidan och för diffusion från insidan till utsidan
Det breda utbudet av icke-elektriskt ledande kapslar inkluderar en mängd olika konstruktioner för individuell användning i laboratoriet för bortskaffande av lösningsmedel i kombination med SCAT SafetyWasteCaps för att öka din laboratoriesäkerhet.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 0,66 gal.
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Stängningsstorlek GL45
Färg Vit (genomskinlig)
Beskrivning Kapsel 2,5 L, GL45, PE-HD, UN-Y-godkännande, mått (B x H x D): 115 x 210 x 150 mm
Mått (L x B x H) 115 x 210 x 150 mm
För användning med (applikation) För alla ändamål och lämplig för SCAT™ Säkerhetssystem
Inkluderar UN-Y godkännande
Material HDPE
Mun stil GL45-tråd
Produkttyp Kanister