Läs mer
SCAT Säkerhetskapslar
Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Stängningsstorlek:
GL45
S50
S55
S60/61
S60/61 och GL45
S70/71
S90
S95
Inkluderar:
2 öppningar
Floater
Mekanisk nivåkontroll
UN-X godkännande
UN-X-godkännande; med inre fluorering
UN-Y godkännande
UN-Y godkännande, med inre fluorering
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av robust HDPE, som är mycket resistent mot nästan alla lösningsmedel som vanligtvis används i laboratoriet
- De minsta burkarna har en volym på endast 5 L och är idealiska för användning på bord eller mindre förvaringsutrymmen
- Större kanistrar finns med volymer på 10, 12, 20, 30 upp till 60 L, som kan placeras under bord eller i säkerhetsskåp
- Gängtyperna S55, S60/61, S65, S70/71, S90 och S95 används ofta i laboratoriet, de är alla kompatibla med SCAT SafetyWasteCaps-serien för säker kassering av flyktiga farliga ämnen
- Specialversioner finns med flottörer för nivåindikering eller med invändig fluorering för dubbelt skydd av innehållet, både för genomträngning från utsidan till insidan och för diffusion från insidan till utsidan
Det breda utbudet av icke-elektriskt ledande kapslar inkluderar en mängd olika konstruktioner för individuell användning i laboratoriet för bortskaffande av lösningsmedel i kombination med SCAT SafetyWasteCaps för att öka din laboratoriesäkerhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Certifikat och efterlevnad | UN-X-godkännande |
| Stängningsstorlek | S60/61 |
| Färg | Vit (genomskinlig) |
| Beskrivning | Kapsel 20 L, S60/61, PE-HD, UN-X godkännande, mått (B x H x D): 260 x 390 x 289 mm |
| Mått (L x B x H) | 289 x 260 x 390 mm |
| För användning med (applikation) | För alla ändamål och lämplig för SCAT™ Säkerhetssystem |
| Höjd (metrisk) | 390 mm |
| Visa mer |