Läs mer
SCAT Säkerhetskapslar
Produktkod. 10588510 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Stängningsstorlek:
GL45
S50
S55
S60/61
S60/61 och GL45
S70/71
S90
S95
Inkluderar:
2 öppningar
Floater
Mekanisk nivåkontroll
UN-X godkännande
UN-X-godkännande; med inre fluorering
UN-Y godkännande
UN-Y godkännande, med inre fluorering
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10588510
Brand: SCAT 107731
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vår SCAT Säkerhetskapslar är tillverkade av högkvalitativt PE-HD-material med hög kemikalieresistens för användning i laboratoriet för säker hantering av kromatografiska lösningsmedel eller annat flytande laboratorieavfall för högsta nivå av arbetssäkerhet i laboratoriet.
  • Tillverkad av robust HDPE, som är mycket resistent mot nästan alla lösningsmedel som vanligtvis används i laboratoriet
  • De minsta burkarna har en volym på endast 5 L och är idealiska för användning på bord eller mindre förvaringsutrymmen
  • Större kanistrar finns med volymer på 10, 12, 20, 30 upp till 60 L, som kan placeras under bord eller i säkerhetsskåp
  • Gängtyperna S55, S60/61, S65, S70/71, S90 och S95 används ofta i laboratoriet, de är alla kompatibla med SCAT SafetyWasteCaps-serien för säker kassering av flyktiga farliga ämnen
  • Specialversioner finns med flottörer för nivåindikering eller med invändig fluorering för dubbelt skydd av innehållet, både för genomträngning från utsidan till insidan och för diffusion från insidan till utsidan
Det breda utbudet av icke-elektriskt ledande kapslar inkluderar en mängd olika konstruktioner för individuell användning i laboratoriet för bortskaffande av lösningsmedel i kombination med SCAT SafetyWasteCaps för att öka din laboratoriesäkerhet.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 3,1 gal.
Kapacitet (metrisk) 12 L
Certifikat och efterlevnad UN-X-godkännande
Stängningsstorlek S60/61
Färg Vit (genomskinlig)
Beskrivning Kapsel 12 L, S60/61, PE-HD, UN-X godkännande, mått (B x H x D): 200 x 350 x 235 mm
Mått (L x B x H) 235 x 200 x 350 mm
För användning med (applikation) För alla ändamål och lämplig för SCAT™ Säkerhetssystem
Höjd (metrisk) 350 mm
Inkluderar UN-Y godkännande
Material HDPE
Mun stil S60-gänga
Produkttyp Kanister
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 200 mm