Läs mer
SCAT™ Säkerhetsbehållare, HDPE-EC
Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
30 L
60 L
Stängningsstorlek:
S50
S60/61
S70/71
S90
Inkluderar:
Behållare med gröna ränder på greppet, utan UN-Y-godkännande
Kanister
Kapsel med UN-Y-godkännande
Kapsel med blå ränder på grepp, utan UN-Y-godkännande
Kapsel med flottör
Kapsel med gula ränder på greppet, utan UN-Y-godkännande
Kapsel med röda ränder på greppet, utan UN-Y-godkännande
Kapsel med visningsremsa, UN-Y-godkännande
Unit Size:
Varje
Description
- Tillverkad av mycket robust och elektriskt ledande HDPE, som är mycket resistent mot lösningsmedel som vanligtvis används i laboratorier
- Fyllningsmängder från 10 L för användning med HPLC-system upp till massiva 60 L fat för insamling av stora mängder behållare (t.ex. professionella SymLine™ avfallssystem)
- Gängtyperna S50, S60/61, S70/71 och S90 används ofta i laboratoriet och är alla kompatibla
- Säkerhetsavfallslock för säker kassering av flyktiga, farliga ämnen
- Särskilda säkerhetsfunktioner som integrerade siktremsor eller flottörer säkerställer permanent övervakning av fyllnadsnivån
- Praktiska konstruktioner som utrymmesbesparande kapslar möjliggör säker förvaring av flytande avfall även i små ytor eller i skåp för farligt gods
Spécification
Spécification
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Stängningsstorlek | S60/61 |
| Färg | Svart |
| Mått (L x B x H) | 290 x 185 x 500 mm |
| För användning med (applikation) | Insamling av brandfarligt flytande avfall |
| För användning med (utrustning) | SCAT™ Säkerhetstrattar |
| Höjd (metrisk) | 515 mm |
| Inkluderar | Kapsel med flottör |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu