Läs mer
SCAT™ Säkerhetsbehållare, HDPE-EC
Produktkod. 10125663 Handla allt SCAT Europe Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
30 L
60 L
Stängningsstorlek:
S50
S60/61
S70/71
S90
Inkluderar:
Behållare med gröna ränder på greppet, utan UN-Y-godkännande
Kanister
Kapsel med UN-Y-godkännande
Kapsel med blå ränder på grepp, utan UN-Y-godkännande
Kapsel med flottör
Kapsel med gula ränder på greppet, utan UN-Y-godkännande
Kapsel med röda ränder på greppet, utan UN-Y-godkännande
Kapsel med visningsremsa, UN-Y-godkännande
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Inkluderar Förpackningsstorlek
10125663 10 L S60/61 Kapsel med flottör Varje
17141521 5 L S50 Kanister -
17937250 5 L S50 Kapsel med flottör -
17101521 10 L S60/61 Kapsel med blå ränder på grepp, utan UN-Y-godkännande -
17111521 10 L S60/61 Kapsel med gula ränder på greppet, utan UN-Y-godkännande -
17121521 10 L S60/61 Kapsel med röda ränder på greppet, utan UN-Y-godkännande Varje
17131521 10 L S60/61 Behållare med gröna ränder på greppet, utan UN-Y-godkännande -
10666994 10 L S60/61 Kapsel med UN-Y-godkännande Varje
12313243 10 L S90 Kapsel med visningsremsa, UN-Y-godkännande Varje
17917250 10 L S60/61 Kapsel med UN-Y-godkännande -
10094014 20 L S60/61 Kapsel med flottör Varje
10374790 20 L S60/61 Kapsel med UN-Y-godkännande Varje
17977260 20 L S60/61 Kapsel med UN-Y-godkännande -
17191511 30 L S60/61 Kapsel med flottör -
15319925 30 L S60/61 Kapsel med UN-Y-godkännande Varje
10492984 60 L S70/71 Kapsel med flottör Varje
10344260 60 L S70/71 Kapsel med UN-Y-godkännande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 10125663 Leverantör SCAT™ Leverantörsnummer 108042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 SEK
    1231.19 SEK / Paket med 1
    Save 108.81 SEK
    8% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SCAT™ elektriskt ledande säkerhetskapslar är gjorda av högkvalitativt HDPE-material. På grund av deras jordningsförmåga kan flyggnistor orsakade av elektrisk urladdning förhindras vid kassering av brandfarliga eller explosiva laboratorievätskor.
  • Tillverkad av mycket robust och elektriskt ledande HDPE, som är mycket resistent mot lösningsmedel som vanligtvis används i laboratorier
  • Fyllningsmängder från 10 L för användning med HPLC-system upp till massiva 60 L fat för insamling av stora mängder behållare (t.ex. professionella SymLine™ avfallssystem)
  • Gängtyperna S50, S60/61, S70/71 och S90 används ofta i laboratoriet och är alla kompatibla
  • Säkerhetsavfallslock för säker kassering av flyktiga, farliga ämnen
  • Särskilda säkerhetsfunktioner som integrerade siktremsor eller flottörer säkerställer permanent övervakning av fyllnadsnivån
  • Praktiska konstruktioner som utrymmesbesparande kapslar möjliggör säker förvaring av flytande avfall även i små ytor eller i skåp för farligt gods
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Certifikat och efterlevnad UN-Y-godkännande
Stängningsstorlek S60/61
Färg Svart
Mått (L x B x H) 290 x 185 x 265 mm
För användning med (applikation) Insamling av brandfarligt flytande avfall
För användning med (utrustning) SCAT™ Säkerhetstrattar
Höjd (metrisk) 265 mm
Inkluderar Kapsel med flottör
Material HDPE
Mun stil S60-tråden
Produkttyp Kanister
Sterilitet Icke-steril
Bredd (metrisk) 185 mm