Beskrivning
- Tillverkad av mycket robust och elektriskt ledande HDPE, som är mycket resistent mot lösningsmedel som vanligtvis används i laboratorier
- Fyllningsmängder från 10 L för användning med HPLC-system upp till massiva 60 L fat för insamling av stora mängder behållare (t.ex. professionella SymLine™ avfallssystem)
- Gängtyperna S50, S60/61, S70/71 och S90 används ofta i laboratoriet och är alla kompatibla
- Säkerhetsavfallslock för säker kassering av flyktiga, farliga ämnen
- Särskilda säkerhetsfunktioner som integrerade siktremsor eller flottörer säkerställer permanent övervakning av fyllnadsnivån
- Praktiska konstruktioner som utrymmesbesparande kapslar möjliggör säker förvaring av flytande avfall även i små ytor eller i skåp för farligt gods
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Certifikat och efterlevnad | UN-Y-godkännande |
| Stängningsstorlek | S60/61 |
| Färg | Svart |
| Mått (L x B x H) | 290 x 185 x 265 mm |
| För användning med (applikation) | Insamling av brandfarligt flytande avfall |
| För användning med (utrustning) | SCAT™ Säkerhetstrattar |
| Höjd (metrisk) | 265 mm |
| Visa mer |