Läs mer
SCAT™ Säkerhetsbehållare, HDPE-EC
Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
30 L
60 L
Stängningsstorlek:
S50
S60/61
S70/71
S90
Inkluderar:
Behållare med gröna ränder på greppet, utan UN-Y-godkännande
Kanister
Kapsel med UN-Y-godkännande
Kapsel med blå ränder på grepp, utan UN-Y-godkännande
Kapsel med flottör
Kapsel med gula ränder på greppet, utan UN-Y-godkännande
Kapsel med röda ränder på greppet, utan UN-Y-godkännande
Kapsel med visningsremsa, UN-Y-godkännande
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av mycket robust och elektriskt ledande HDPE, som är mycket resistent mot lösningsmedel som vanligtvis används i laboratorier
- Fyllningsmängder från 10 L för användning med HPLC-system upp till massiva 60 L fat för insamling av stora mängder behållare (t.ex. professionella SymLine™ avfallssystem)
- Gängtyperna S50, S60/61, S70/71 och S90 används ofta i laboratoriet och är alla kompatibla
- Säkerhetsavfallslock för säker kassering av flyktiga, farliga ämnen
- Särskilda säkerhetsfunktioner som integrerade siktremsor eller flottörer säkerställer permanent övervakning av fyllnadsnivån
- Praktiska konstruktioner som utrymmesbesparande kapslar möjliggör säker förvaring av flytande avfall även i små ytor eller i skåp för farligt gods
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Certifikat och efterlevnad | UN-Y-godkännande |
| Stängningsstorlek | S90 |
| Färg | Svart |
| Mått (L x B x H) | 195 x 195 x 380 mm |
| För användning med (applikation) | Insamling av brandfarligt flytande avfall |
| För användning med (utrustning) | SCAT™ Säkerhetstrattar |
| Höjd (metrisk) | 400 mm |
| Höjd (metrisk) med stängning | 400 mm |
| Visa mer |