Läs mer
SCAT™ Säkerhetsbehållare, HDPE-EC
Produktkod. 17937250 Handla allt SCAT Europe Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
30 L
60 L
Stängningsstorlek:
S50
S60/61
S70/71
S90
Inkluderar:
Behållare med gröna ränder på greppet, utan UN-Y-godkännande
Kanister
Kapsel med UN-Y-godkännande
Kapsel med blå ränder på grepp, utan UN-Y-godkännande
Kapsel med flottör
Kapsel med gula ränder på greppet, utan UN-Y-godkännande
Kapsel med röda ränder på greppet, utan UN-Y-godkännande
Kapsel med visningsremsa, UN-Y-godkännande
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17937250
Brand: SCAT™ 108950
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SCAT™ elektriskt ledande säkerhetskapslar är gjorda av högkvalitativt HDPE-material. På grund av deras jordningsförmåga kan flyggnistor orsakade av elektrisk urladdning förhindras vid kassering av brandfarliga eller explosiva laboratorievätskor.
  • Tillverkad av mycket robust och elektriskt ledande HDPE, som är mycket resistent mot lösningsmedel som vanligtvis används i laboratorier
  • Fyllningsmängder från 10 L för användning med HPLC-system upp till massiva 60 L fat för insamling av stora mängder behållare (t.ex. professionella SymLine™ avfallssystem)
  • Gängtyperna S50, S60/61, S70/71 och S90 används ofta i laboratoriet och är alla kompatibla
  • Säkerhetsavfallslock för säker kassering av flyktiga, farliga ämnen
  • Särskilda säkerhetsfunktioner som integrerade siktremsor eller flottörer säkerställer permanent övervakning av fyllnadsnivån
  • Praktiska konstruktioner som utrymmesbesparande kapslar möjliggör säker förvaring av flytande avfall även i små ytor eller i skåp för farligt gods
Specifikationer
Autoklaveringsbar Ej autoklaverbar
Kapacitet (engelska) 1,63 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Certifikat och efterlevnad Inget UN-Y-godkännande
Stängningsstorlek S50
Färg Svart
Beskrivning Utrymmesbesparande kapsel, 5 L, S50, PE-HD elektrostatiskt ledande, med flottör, mått (B x H x D): 65 x 405 x 335 mm
Mått (L x B x H) 65 x 405 x 335 mm
För användning med (applikation) Insamling av brandfarligt flytande avfall
Inkluderar Kapsel med flottör
Material HDPE
Mun stil S50-gänga
Produkttyp Behållare