Läs mer
SCAT HPLC säkerhetslock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10222440 Handla allt SCAT Europe Produkter
Inkluderar:
1 PFA-koppling med 3,2 mm OD, 1 luftventil
2 PFA-kopplingar med 3,2 mm OD, 1 luftventil
3 PFA-kopplingar med 1,6/2,3/3,2 mm OD, 2 PFA blindpluggar, 1 luftventil
3 PFA-kopplingar med 3,2 mm OD, 1 luftventil
4 PFA-kopplingar med 3,2 mm OD, 1 luftventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10222440
Brand: SCAT 107035
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa säkerhetslock ger maximal säkerhet för din HPLC lösningsmedelsförsörjning. Extrahera dina lösningsmedel säkert från flaskor och behållare utan att utsättas för farliga gaser och lösningsmedelsångor. Komplett med integrerad luftventil för tryckutjämning.
  • Högkvalitativa material garanterar maximal säkerhet för labb och personal
  • 360° vridbar och upp till °200 C autoklaverbar skruvlock för maximal flexibilitet
  • Stabil konstruktion för högsta säkerhet och enkel hantering
  • Kemiskt resistent mot aggressiva organiska lösningsmedel
  • Attraktiv design och tydligt arrangemang av anslutningarna
  • Förbättrad design för enkel anslutning av kapillärer i olika färger
  • Fri luftventil med bytesindikator ingår i varje SafetyCap
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lab flaskor
Inkluderar 4 PFA-kopplingar med 3,2 mm OD, 1 luftventil
Material PTFE
Trådstorlek (metrisk) B83
För användning med (applikation) HPLC-system
Typ Säkerhetslock IV