Läs mer
SCAT HPLC Säkerhetslock, V2.0, med avstängning
Handla allt SCAT Europe Produkter
Inkluderar:
1 armatur, 1 luftventil, 1 avstängning
2 beslag, 1 luftventil, 2 avstängningar
2 kopplingar, 1 luftventil, avstängning (kombinerad)
3 beslag, 1 luftventil, 3 avstängningar
3 kopplingar, 1 luftventil, 2 avstängningar (kombinerade)
4 x avstängning, 4 x PFA-kopplingar 3,2 mm OD och luftventil
6 beslag, 1 luftventil, 6 avstängningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Luer Lock Adapter
- Förbättrad passform för enklare anslutning
- Tillverkad av PTFE, PFA-kopplingar av medicinsk kvalitet och ett PPS-skruvlock
- Inkluderar plats för individuell märkning
- Autokalverbar upp till 200 °C
- Stabil konstruktion för förbättrad hantering
Specifications
Specifications
| För användning med (utrustning) | Lab flaskor |
| Inkluderar | 3 kopplingar, 1 luftventil, 2 avstängningar (kombinerade) |
| Material | PFA, PTFE, PPS |
| Storlek (metrisk) | 3,2 mm OD-beslag |
| Trådstorlek | GL 45 |
| För användning med (applikation) | HPLC-system |
| Typ | Säkerhetslock |