Läs mer
SCAT HPLC Säkerhetslock, V2.0, med avstängning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7237250 Handla allt SCAT Europe Produkter
Inkluderar:
1 armatur, 1 luftventil, 1 avstängning
2 beslag, 1 luftventil, 2 avstängningar
2 kopplingar, 1 luftventil, avstängning (kombinerad)
3 beslag, 1 luftventil, 3 avstängningar
3 kopplingar, 1 luftventil, 2 avstängningar (kombinerade)
4 x avstängning, 4 x PFA-kopplingar 3,2 mm OD och luftventil
6 beslag, 1 luftventil, 6 avstängningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16423809
Brand: SCAT 307919
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SafetyCap är utformad för att på ett säkert sätt extrahera lösningsmedel när du arbetar med alla HPLC/UHPLC-system. De SCAT Säkerhetslock ger maximal säkerhet för din HPLC lösningsmedelsförsörjning. Extrahera dina lösningsmedel säkert från flaskor och behållare utan att utsättas för farliga gaser och lösningsmedelsångor.
  • Luer Lock Adapter
  • Förbättrad passform för enklare anslutning
  • Tillverkad av PTFE, PFA-kopplingar av medicinsk kvalitet och ett PPS-skruvlock
  • Inkluderar plats för individuell märkning
  • Autokalverbar upp till 200 °C
  • Stabil konstruktion för förbättrad hantering
Specifikationer
För användning med (utrustning) Lab flaskor
Inkluderar 2 beslag, 1 luftventil, 2 avstängningar
Material PFA, PTFE, PPS
Storlek (metrisk) 3,2 mm OD-beslag
Trådstorlek GL 45
För användning med (applikation) HPLC-system
Typ Säkerhetslock