Läs mer
Fisherbrand™ Säkerhetsbelagda glasburkar med raka sidor med bred mun och vita polypropenlock
Produktkod. 16104477 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
237 mL
240 mL
473 mL
480 mL
950 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningsfoder unitSize
16104477 237 mL PTFE/polyetenskum Paket med 12
16194467 240 mL Massa/vinyl -
16184467 480 mL Massa/vinyl -
16134487 473 mL PTFE/polyetenskum -
16134397 950 mL PTFE/polyetenskum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16104477
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Typ III soda-kalkglas är idealiskt för lösningsmedel, kemikalier eller provförvaring med plastisolbeläggning för säkerheten är lättare att greppa och svårare att bryta.
  • Belagd i ett lager av plastisol
  • Splitterbeständig beläggning minskar risken för brott
  • Om den går sönder kommer säkerhetsbeläggningen att innehålla innehåll som är tillräckligt länge för kassering
  • Den halkfria beläggningen möjliggör också större stabilitet, både vått eller torrt
  • Får inte autoklaveras
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 237 mL
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 67 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 53 mm
För användning med (applikation) Lösningsmedel, kemikalier eller provlagring med Plastisol Beläggning för säkerhet är lättare att greppa och svårare att bryta
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) med stängning 92 mm
Material Glas
Kvantitet 12
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 70-400
Klarhet Klart
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 89 mm
Produkttyp Raksidig burk
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 70-400 mm
Diameter (metrisk) 73 mm
Förslutningstyp Lock