Läs mer
Fisherbrand™ Säkerhetsbelagda glasburkar med raka sidor med bred mun och vita polypropenlock
Produktkod. 16134397 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
237 mL
240 mL
473 mL
480 mL
950 mL
Förslutningsfoder:
Massa/vinyl
PTFE/polyetenskum
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 16134397
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Typ III soda-kalkglas är idealiskt för lösningsmedel, kemikalier eller provförvaring med plastisolbeläggning för säkerheten är lättare att greppa och svårare att bryta.
  • Belagd i ett lager av plastisol
  • Splitterbeständig beläggning minskar risken för brott
  • Om den går sönder kommer säkerhetsbeläggningen att innehålla innehåll som är tillräckligt länge för kassering
  • Den halkfria beläggningen möjliggör också större stabilitet, både vått eller torrt
  • Får inte autoklaveras
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 950 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 67 mm
Diameter (metrisk) Innerhals 53 mm
För användning med (applikation) Lösningsmedel, kemikalier eller provlagring med Plastisol Beläggning för säkerhet är lättare att greppa och svårare att bryta
Inkluderar Lock
Höjd (metrisk) med stängning 179 mm
Material Glas
Kvantitet 12
Stängningsfärg Vitt
Halsfinish 89-400
Klarhet Klart
Förslutning ingår Ja
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 177 mm
Produkttyp Raksidig burk
Förslutningsfoder PTFE/polyetenskum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 89-400 mm
Diameter (metrisk) 94 mm
Förslutningstyp Lock