Läs mer
Fisherbrand™ Säkerhetsbelagda glasburkar med raka sidor med bred mun och vita polypropenlock
Handla allt Fisherbrand ProdukterEspecificaciones
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8 oz. |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 67 mm |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 57 mm |
| För användning med (applikation) | Lösningsmedel, kemikalier eller provlagring med Plastisol Beläggning för säkerhet är lättare att greppa och svårare att bryta |
| Inkluderar | Lock |
| Höjd (metrisk) med stängning | 92 mm |
| Material | Glas |
| Kvantitet | 12 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?