Läs mer
Heidolph™ Säkerhetsskydd för värmeblock
Produktkod. 13400049 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
För användning med (utrustning):
1 L rundbottnad kolv
200 till 300 ml rundbottnad kolv
500 ml rundbottnad kolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13400049
Brand: Heidolph™ 5058008100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta lock för Heat-On Blocks ger ett extra skydd mot brännskador vid uppvärmning av rundbottnade kolvar.
  • Säkerställer mer skydd mot brännskador vid användning av Heat-On Block
  • Trots minskad risk vid användning av Heat-On Blocks jämfört med konventionella värmebad, är risken för brännskador inte noll - detta säkerhetsskydd minskar
  • Kåpan är tillverkad av kemikaliebeständigt, lätt att rengöra, PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (utrustning) 200 till 300 ml rundbottnad kolv
För användning med (applikation) Värmeskydd
Material PTFE