Läs mer
Heidolph™ Säkerhetsskydd för värmeblock
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
För användning med (utrustning):
1 L rundbottnad kolv
200 till 300 ml rundbottnad kolv
500 ml rundbottnad kolv
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Säkerställer mer skydd mot brännskador vid användning av Heat-On Block
- Trots minskad risk vid användning av Heat-On Blocks jämfört med konventionella värmebad, är risken för brännskador inte noll - detta säkerhetsskydd minskar
- Kåpan är tillverkad av kemikaliebeständigt, lätt att rengöra, PTFE
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | 200 till 300 ml rundbottnad kolv |
| För användning med (applikation) | Värmeskydd |
| Material | PTFE |