Beskrivning
- Säkerställer mer skydd mot brännskador vid användning av Heat-On Block
- Trots minskad risk vid användning av Heat-On Blocks jämfört med konventionella värmebad, är risken för brännskador inte noll - detta säkerhetsskydd minskar
- Kåpan är tillverkad av kemikaliebeständigt, lätt att rengöra, PTFE
- Endast lämplig för Multi-Well-hållaren som omsluter Heat-On-insatser
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | Heat-On Multi-Well-hållare |
| För användning med (applikation) | Värmeskydd |
| Material | PTFE |