Läs mer
Slice™ Säkerhetsskärring
Produktkod. 16413649
Change view
Färg:
Svart/Orange
Produktkod. Färg
16413649 Svart/Orange
1 options
Produktkod. 16413649 Leverantör Slice™ Leverantörsnummer 10583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 SEK
    136.62 SEK / Paket med 1
    Save 14.38 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Slice™ Safety Cutter Ring erbjuder precision och kontroll genom en mikrokeramik finger-friendly™ blad som rör sig med användarens fingrar.
  • Bekväm silikonring glider på spetsen av vardera pekfingret
  • Idealisk för papper, packtejp och clamshell förpackningar
  • Medföljande silikonadapterring säkerställer att den passar alla. För större fingrar, ta bort adaptern.
  • Utrustad med en finger-friendly™ Säkerhetsskärringen skär effektivt men är säker att röra vid.
  • Minskar repetitiva belastningsskador
  • Bladtyp: Mikrokeramiskt blad
  • Slitstarkt nylonhandtag med avtagbart silikonfoder
  • Ambidextrous design
  • Gnistfritt, icke-ledande, icke-magnetiskt blad
  • Kemiskt inert blad rostar aldrig
  • Blad av 100 procent zirkoniumoxid
Specifikationer
Produkttyp Mikrokeramisk bladkniv
Längd (engelska) 1,06 tum
Längd (metrisk) 27 mm
Material GFN, Silikon, Zirkoniumoxid
Färg Svart/Orange
För användning med (applikation) Idealisk för papper, packtejp och clamshell förpackningar.
Inkluderar Silikonadapterring och ett mikro=keramiskt blad
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (engelska) 0,2 oz.
Vikt (metrisk) 5.57 g
Bredd (engelska) 0,87 tum.
Bredd (metrisk) 22 mm