Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Safety Eye Wear Holder with Lid
Produktkod. 11874332
Change view
Mått (L x B x H):
22.9 x 15.2 x 9.5 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11874332 22.9 x 15.2 x 9.5 cm Varje
1 options
Produktkod. 11874332 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer F248770000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designed to be wall-mounted or free-standing, these clear acrylic eyewear holders are available with or without a lid
  • Includes pre-drilled holes on the back panel for easy wall mounting (hardware not included)
  • Dimensions: 22.9 x 15.2 x 9.5cm
Specifikationer
Höjd (metrisk) 9.5 cm
Bredd (metrisk) 15.2 cm
Beskrivning Safety Eye Wear Holder
Djup (metriskt) 9.5 cm
Färg Clear
Produkttyp Eyewear storage box
För användning med (utrustning) Eye Wear
Mått (L x B x H) 22.9 x 15.2 x 9.5 cm
Inkluderar Cover
Längd (metrisk) 22.9 cm
Antal per förpackning 1 Ea.
Material Acrylic