Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Safety Eye Wear Holders
Produktkod. 10420981
Change view
Mått (L x B x H):
22.9 x 15.2 x 9.5cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10420981 22.9 x 15.2 x 9.5cm Varje
1 options
Produktkod. 10420981 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer F248770001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designed to be wall-mounted or free-standing, these clear acrylic eyewear holders are available with or without a lid
  • Includes pre-drilled holes on the back panel for easy wall mounting (hardware not included)
  • Dimensions: 22.9 x 15.2 x 9.5cm
Specifikationer
Höjd (metrisk) 9.5 cm
Bredd (metrisk) 15.2 cm
Beskrivning Safety Eye Wear Holder
Djup (metriskt) 9.5 cm
Färg Clear
Produkttyp Eyewear storage box
För användning med (utrustning) Eye Wear
Mått (L x B x H) 22.9 x 15.2 x 9.5cm
Inkluderar Cover not included
Längd (metrisk) 22.9 cm
Antal per förpackning 1 Ea.
Material Acrylic