Läs mer
Bolle Safety Skyddsglasögon med Platinum Lite antifog- och repskyddsbeläggning
Handla allt Bollé Safety ProdukterBeskrivning
- Bred arbetsplatsanvändning: Lämplig för tillverkning, byggnation, underhåll, logistik och allmän industriell miljö.
- PLATINUM Lite-beläggningsteknologi: Hjälper till att hålla linserna klara och motståndskraftiga mot repor, vilket ger konsekvent prestanda och minskar avbrott.
- Hållbar vardagsanvändning: Byggd för regelbunden användning i livliga miljöer, vilket hjälper till att förlänga livslängden och minska behovet av ersättning.
- Komfortfokuserad design: Lättviktskonstruktion hjälper till att minska tryckpunkter för bättre bärbarhet under hela dagen.
- Säker tempeldesign: Texturerade tinningar förbättrar grepp och stabilitet vid aktiv rörelse.
- Flexibel näsdel: Anpassar sig till olika ansiktsformer för en mer personlig och bekväm passform.
- Klar linssikt: Stödjer precist arbete inomhus och i svagt ljus där klarhet är viktig.
- Ergonomisk bygg: Balanserar skydd och komfort för att minska trötthet under långa skift.
- Hållbara material: Tillverkade med 32 återvunna material för att stödja miljömål och ESG-mål.
- Kostnadseffektivt val av skyddsutrustning: Hållbara material och beläggning hjälper till att minska de totala ägandekostnaderna över tid.
- Förbättrad användning av användare: Bekväm, lätt och högpresterande design uppmuntrar regelbunden användning på plats.
- Objektivalternativ för olika förhållanden: Klara linser är idealiska för inomhusanvändning, röklinser passar utomhusbruk och kopparlinser fungerar bra i varierande belysning.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN ISO 16321-1 |
| Linstyp | C-klassad (Impact), UL1.2-klassad |
| Linsbeläggning | Platinum Lite, Anti-dimma, Anti-repa |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Ram färg | Transluscent |
| Material | Plast |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | polykarbonat, TPR |
| Visa mer |