Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ Jackson Safety™ V30 Nemesis™ Amber glasögon
Linsfärg:
Bärnsten
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
- Överensstämmer med: EN166:2001 1F för säkerhet
- Överensstämmer med: EN166:2001 nivå F för slagtålighet
- Överensstämmer med: EN166:2001 klass 1 för optisk klarhet
- 99% UVA/UVB-skydd
- Designad för att vara bekväm att bära under långa perioder med mjuka tinningar och nacksnöre
- Ekonomiskt ögonskydd för arbetare och besökare
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN166:2001 1F för säkerhet, EN166:2001 nivå F för slagtålighet och EN166:2001 klass 1 för optisk klarhet. |
| Linsbeläggning | UV-behandlad |
| Linsfärg | Bärnsten |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| För användning med (applikation) | Se tydligare i svagt ljus eller mörkare förhållanden när du arbetar med precisionsuppgifter |
| Antal per förpackning | 12 Pk. |
| Vikt (metrisk) | 0.324 kg |
| Material | Plast |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Linsmaterial | Plast |
| Visa mer |