Läs mer
SCAT™ Säkerhetstratt 'MARCO' med lock, V2.0
Produktkod. 17947250 Handla allt SCAT Europe Produkter
Stopparnummer:
S70/71
Produktkod. 17947250
Brand: SCAT™ 318996
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetstratten 'MARCO' kan stängas säkert och förhindra antändningsrisk, och finns även i ledande HDPE-EC-material.
  • Modern locktratt av högkvalitativ HDPE med mycket hög motståndskraft mot syror, alkalier och många kemikalier
  • Integrerad greppkant på trattlocket ökar greppet utan att behöva röra det eventuellt konturerade locket
  • Innovativt trattlock med integrerad tätningsring stänger trattkanten och förhindrar utsläpp av explosiva eller hälsofarliga gaser
  • Robust gångjärn garanterar en lång livslängd för stängningsmekanismen
  • Roterande skruvlock gör det lättare att skruva locktratten på och av behållaren
  • Avtagbar sil för enkel rengöring
  • Icke-ledande version av MARCO V2.0 är i linje med SCAT färgschema på grund av dess blå och vita färg
  • Konduktiva versioner av MARCO V2.0 är i svart och skiljer sig således tydligt i färg från den icke-ledande versionen
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 140 mm
Kapacitet (metrisk) 300 mL
Material HDPE
Höjd (metrisk) 370 mm
Inkluderar Tratt med gångjärnslock och lans
Stopparnummer S70/71
Diameter (engelska) Överst 5,5 tum
Produkttyp Säkerhetstratt