Läs mer
Deutsch Neumann™ Säkerhetsgasslangar
Produktkod. 10129700
Change view
Längd (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1250 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk)
10129700 1250 mm
10077760 500 mm
10119510 600 mm
10684271 750 mm
10383281 1000 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10129700 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 3608150
Beräknad leverans: 03-12-2026
Ger säker och enkel anslutning till gasbrännare. Deutsch Neumann™ Säkerhetsgasslangar består av ett gummirör, gängad metallspiral och ändhylsor på båda sidor.
  • Arbetstryck till 100 mbar
  • För gasbrännare som uppfyller DIN 30 665
  • För alla gaser som uppfyller DVGW Work Code G 260
Specifikationer
Produkttyp Gasslang
För användning med (utrustning) Gasbrännare som uppfyller DIN 30 665 och alla gaser
Längd (metrisk) 1250 mm