Läs mer
Deutsch Neumann™ Säkerhetsgasslangar
Beskrivning
- Arbetstryck till 100 mbar
- För gasbrännare som uppfyller DIN 30 665
- För alla gaser som uppfyller DVGW Work Code G 260
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Gasslang |
| För användning med (utrustning) | Gasbrännare som uppfyller DIN 30 665 och alla gaser |
| Längd (metrisk) | 750 mm |
| För användning med (applikation) | Alla gaser uppfyller DVGW arbetskod G 260 |