Läs mer
Deutsch Neumann™ Säkerhetsgasslangar
Produktkod. 10281361
Change view
Längd (metrisk):
1 m
Produktkod. Längd (metrisk)
10281361 1 m
1 options
Produktkod. 10281361 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 3608100
Ger säker och enkel anslutning till gasbrännare. Deutsch Neumann™ Säkerhetsgasslangar består av ett gummirör, gängad metallspiral och ändhylsor på båda sidor.
  • Arbetstryck till 100 mbar
  • För gasbrännare som uppfyller DIN 30 665
  • För alla gaser som uppfyller DVGW Work Code G 260
Specifikationer
Produkttyp Provrör
För användning med (utrustning) Gasbrännare som uppfyller DIN 30 665 och alla gaser
Längd (metrisk) 1 m
För användning med (applikation) Propan, propan-butan, stadsgas, naturgas
Antal per förpackning 1 st.