Läs mer
3M™ Skyddsglasögon mikrofiberpåse
Produktkod. 15799677 Handla allt 3M Produkter
Change view
Mått (L x B):
11 x 19 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15799677 11 x 19 cm Paket med 10
1 options
Produktkod. 15799677 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000032498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    541.00 SEK
    307.96 SEK / Paket med 10
    Save 233.04 SEK
    43% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 24-11-2026
3M™ Säkerhetsglasögon Microfiber Pouch är designad för att skydda och rengöra linserna när det behövs.
  • Mikrofiberpåse för att skydda skyddsglasögon
  • Hjälper till att rengöra din 3M™ Skyddsglasögon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått (L x B) 11 x 19 cm
Produkttyp Glasögonväska
För användning med (utrustning) Skyddsglasögon
Material Mikrofiber