Läs mer
uvex Säkerhetshandskar HexArmor S6
Produktkod. 30533571 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30533571 6
30533599 7
30533593 8
30533600 9
30533570 10
30533589 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30533571 Leverantör uvex Leverantörsnummer 6066806
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
HexArmor™ Säkerhetshandskar finns i olika storlekar och skyddar mot skärsår och stick.
HexArmor™ brand products stand for exceptional protection.
  • The exclusive SuperFabric™ brand material offers pinprick protection and extremely high cut protection.
  • For exceptional impact protection, the patented IR-X™ Impact Exoskeleton™ is an attractive solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstruktion Seamless Knit
Beläggningsmaterial Polyurethane
Färg Blue, Light Blue
Betyg för skärmotstånd ANSI A6
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material SuperFabric™
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Storlek 6
Kön Unisex
Handske manschettstil Knitwrist
Greppdesign Smooth
Foder Seamless Lining
Förpackningstyp Pair
Punkteringsbetyg ASTM F2878 LEVEL 4
Tummen stil Straight