Beskrivning
HexArmor™ Varumärkesprodukter står för exceptionellt skydd.
- Det exklusiva SuperFabric™ märket erbjuder nålskydd och extremt högt skuret skydd.
- För exceptionellt stötskydd är den patenterade IR-X™ Impact Exoskeleton™ en attraktiv lösning.
Specifikationer
Specifikationer
| Konstruktion | Sömlös stickad stickning |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Blått |
| Betyg för skärmotstånd | ANSI A6 |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Ja |
| Material | SuperFabric™ |
| Produkttyp | Skärsäkra handskar |
| Storlek | 9 |
| Kön | Unisex |
| Visa mer |