Läs mer
uvex Safety Gloves HexArmor S6
Produktkod. p-200115206 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Produktkod. 30533571
Brand: uvex 6066806
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HexArmor™ safety gloves are available in a variety of sizes and provide protection against cuts and pinpricks.
HexArmor™ brand products stand for exceptional protection.
  • The exclusive SuperFabric™ brand material offers pinprick protection and extremely high cut protection.
  • For exceptional impact protection, the patented IR-X™ Impact Exoskeleton™ is an attractive solution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstruktion Seamless Knit
Beläggningsmaterial Polyurethane
Färg Blue, Light Blue
Betyg för skärmotstånd ANSI A6
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material SuperFabric™
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Storlek 6
Kön Unisex
Handske manschettstil Knitwrist
Greppdesign Smooth
Foder Seamless Lining
Förpackningstyp Pair
Punkteringsbetyg ASTM F2878 LEVEL 4
Tummen stil Straight