Beskrivning
- Fri från acceleratorer och dermatologiskt testad för hudkompatibilitet (proDERM Institute)
- Idealisk för allergiker
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | Aqua-Polymer |
| Färg | Svart |
| Betyg för skärmotstånd | Nivå F |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Elastan, HPPE, Polyamid, Stålfiber |
| Produkttyp | Mekaniska/skärskyddshandskar (tunga) |
| Storlek | 10 |