Läs mer
Uvex Säkerhetshandskar Phynomic 60068
Produktkod. 30245731 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30245731 12
30245729 6
30245726 7
30245727 8
30245725 9
30245728 10
30245730 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30245731 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 6006812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 SEK
    1609.00 SEK / 10 par
    Save 61.00 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 30-09-2026
Fynomiska monterings- och skärskyddshandskar är särskilt ergonomiskt formade, sitter som en andra hud och är mycket lätta, flexibla och andas.
  • Fri från acceleratorer och dermatologiskt testad för hudkompatibilitet (proDERM Institute)
  • Idealisk för allergiker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial Aqua-Polymer
Färg Svart
Betyg för skärmotstånd Nivå F
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Elastan, HPPE, Polyamid, Stålfiber
Produkttyp Mekaniska/skärskyddshandskar (tunga)
Storlek 12