Läs mer
Uvex Säkerhetshandskar Phynomic 60068
Produktkod. p-200105925 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
6
7
8
9
10
11
12
Produktkod. 30245729
Brand: Uvex 6006806
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fynomiska monterings- och skärskyddshandskar är särskilt ergonomiskt formade, sitter som en andra hud och är mycket lätta, flexibla och andas.
  • Fri från acceleratorer och dermatologiskt testad för hudkompatibilitet (proDERM Institute)
  • Idealisk för allergiker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beläggningsmaterial Aqua-Polymer
Färg Svart
Betyg för skärmotstånd Nivå F
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Elastan, HPPE, Polyamid, Stålfiber
Produkttyp Mekaniska/skärskyddshandskar (tunga)
Storlek 6