Läs mer
Uvex Säkerhetshandskar U-Fit 60167
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
Liten
Medium
Betydande
X-Large
Beskrivning
- Högkvalitativa engångsskyddshandskar
- Tillverkad av NBR
- Hög säkerhet och funktionalitet
- Pålitligt skydd
- Bekväm
- Exakt arbete i olika applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Sjukvård, Lab, Industriell |
| Färg | Blått |
| Fingertjocklek (engelska) | 3 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.08 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | NBR |
| Palmtjocklek (engelska) | 3 mil. |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 0.08 mm |
| Produkttyp | Kemikalieskyddshandskar |
| Storlek | Liten |
| Visa mer |