Läs mer
Uvex Säkerhetshandskar U-Fit 60167
Produktkod. 30216660 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30216660 X-large
30216659 Liten
30216657 Intermediär
30216656 Betydande
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30216660 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 6016710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00 SEK
    148.38 SEK / Paket med 100
    Save 9.62 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
De Uvex U-Fit serie av högkvalitativa engångsskyddshandskar är gjorda av NBR och säkerställer en hög nivå av säkerhet och funktionalitet.
  • Högkvalitativa engångsskyddshandskar
  • Tillverkad av NBR
  • Hög säkerhet och funktionalitet
  • Pålitligt skydd
  • Bekväm
  • Exakt arbete i olika applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Sjukvård, Lab, Industriell
Färg Blått
Finger Thickness (English) 4 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.10 mm
Latexfri Ja
Material NBR
Palm Thickness (English) 4 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.10 mm
Produkttyp Kemikalieskyddshandskar
Storlek X-large
Tjocklek (engelska) 4 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.10 mm
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
Foder Ofodrad