Läs mer
Uvex Säkerhetshandskar U-Fit 60168
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
Medium
Large
X-large
Beskrivning
- Högkvalitativa engångsskyddshandskar
- Tillverkad av NBR
- Hög säkerhet och funktionalitet
- Pålitligt skydd
- Bekväm
- Exakt arbete i olika applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Healthcare, Laboratory, Industrial |
| Färg | Blue |
| Fingertjocklek (engelska) | 3 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.08 mm |
| Latexfri | Yes |
| Material | NBR |
| Palmtjocklek (engelska) | 3 mil. |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 0.08 mm |
| Produkttyp | Chemical Protection Gloves |
| Storlek | Medium |
| Visa mer |