Läs mer
Uvex Säkerhetshandskar U-Fit 60168
Produktkod. 30216661 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30216661 Betydande
30216655 Intermediär
30216658 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30216661 Leverantör Uvex Leverantörsnummer 6016809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 SEK
    132.89 SEK / Paket med 100
    Save 6.11 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
De Uvex U-Fit serie av högkvalitativa engångsskyddshandskar är gjorda av NBR och säkerställer en hög nivå av säkerhet och funktionalitet.
  • Högkvalitativa engångsskyddshandskar
  • Tillverkad av NBR
  • Hög säkerhet och funktionalitet
  • Pålitligt skydd
  • Bekväm
  • Exakt arbete i olika applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Användningsområden Sjukvård, Lab, Industriell
Färg Blått
Finger Thickness (English) 3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.08 mm
Latexfri Ja
Material NBR
Palm Thickness (English) 3 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.08 mm
Produkttyp Kemikalieskyddshandskar
Storlek Betydande
Tjocklek (engelska) 3 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.08 mm
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374 - 5 Bakterier, endast svampar
Foder Ofodrad