Läs mer
SymLine™ Tillbehör till signalbox och switchförstärkare
Produktkod. 10337759
Change view
Inkluderar:
10 Dual Lock, återfällbara fästsystem
EU-strömförsörjning (220/230 V)
Hållare för skivsensor
Hus för isoleringsbrytare förstärkare
Kabel för reläkontakt
Kabelset
Krok och ögla fästtejp
Signalkabel (10 m)
Signalkabel (3 m)
Signalkabel (5 m)
Signallampa, magnethållare, kabel (3 m)
Skivsensor, larm vid fullt tillstånd
Skivsensor, tom nivå
Produkttyp:
Dual Lock Stängning
Hållare
Hus
Signalbox display
Signalkabel
Skivsensor
Strömförsörjning
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 10
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Produkttyp Förpackningsstorlek
10337759 Skivsensor, larm vid fullt tillstånd Skivsensor Varje
10669290 Signalkabel (3 m) Signalkabel Varje
10104574 Signalkabel (5 m) Signalkabel Varje
10202570 Signalkabel (10 m) Signalkabel Varje
10810571 Skivsensor, tom nivå Skivsensor Varje
15912531 Kabelset Signalkabel 1 uppsättning
10657145 Kabel för reläkontakt Signalkabel Varje
10367589 EU-strömförsörjning (220/230 V) Strömförsörjning Varje
16593532 Hus för isoleringsbrytare förstärkare Hus -
10810021 10 Dual Lock, återfällbara fästsystem Dual Lock Stängning Paket med 10
10121310 Krok och ögla fästtejp Dual Lock Stängning Varje
18676478 Hållare för skivsensor Hållare -
18606488 Signallampa, magnethållare, kabel (3 m) Signalbox display -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10337759 Leverantör SymLine™ Leverantörsnummer 108048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3185.00 SEK
    2925.31 SEK / Paket med 1
    Save 259.69 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Tillbehör till den inbyggda signallådan och switchförstärkaren.
  • Lysdioder och akustisk summer varnar dig i god tid innan fyllnadsnivån i dina uppsamlingskärl når en kritisk höjd
  • När behållaren byts kan varningen stängas av via den nya pekplattan
  • Pumpar och andra externa enheter kan enkelt triggas via det integrerade gränssnittet
  • Enligt ATEX Direktiv, Ex-sensorer måste installeras tillsammans med en switchförstärkare när de används i explosionskänsliga områden (Ex-zoner)
  • Signalboxar och switchförstärkare måste placeras utanför Ex-zonen
  • Övervaka två fyllningsnivåer samtidigt
  • Pekplatta
  • Nivåkontroll via statuslysdioder
  • Optiska och akustiska larmsignaler
  • Kompatibel med Switch Amplifier ATEX: En allmänt använd synonym för ATEX Europeiska unionens direktiv. Termen ATEX kommer från den franska förkortningen för ATmosphere EXplosive. För närvarande omfattar detta direktiv två EU-direktiv om explosionsskydd, nämligen ATEX Utrustningsdirektivet 2014/34/EU och ATEX Arbetsplatsdirektivet 1999/92/EG.
Specifikationer
Färg Grå
Inkluderar Skivsensor, larm vid fullt tillstånd
För användning med (applikation) Tillbehör signalbox och switchförstärkare
För användning med (utrustning) Säkerhetsavfallslock
Material Polypropen
Produkttyp Skivsensor