Läs mer
Brady™ Säkerhetslåsning
Description
- Varje person sätter ett lås på haspen, men haspen kan inte tas bort förrän alla låsningar har tagits bort, vilket förhindrar olyckor
Specifications
Specifications
| Alternativt artikelnummer | 065375 |
| Färg | Rött |
| Material | Vinylbelagt höghållfast stål |
| Beskrivning | Säkerhetslåsning |
| Höjd (metrisk) | 129.29 mm |
| Kvantitet | 12 st |
| Bredd (metrisk) | 58.42 mm |
| Bredd (metrisk) bygel | 25,00 mm |