Läs mer
Brady™ Säkerhetshänglås - Nylon Schackel
Produktkod. 15603567 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Grå
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15603567 Grå Paket med 6
1 options
Produktkod. 15603567 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 814154
I lager
Ultimata lås för alla dina säkerhets- och säkerhetsbehov.
  • Unik cylinder är isolerad för att skydda arbetare från stötar när nyckeln sätts in och är 6-stifts precisionsbearbetad för mer unika nyckelsnitt och bättre manipulationsmotstånd
  • Reservat, paracentriskt nyckelspår ger optimal säkerhet och den speciella designen förhindrar att nyckeln släpps tills hänglåsbygeln stängs
  • Kompakt och lätt och motstår slag, temperatur, kemikalier och korrosion
  • Deras icke-ledande, icke-gnistgivande kropp har en räfflad design för enklare grepp och hantering
  • 1 nyckel medföljer varje lås
  • Nyckelhållning (Nyckeln ’släpps inte förrän hänglåsbygeln är ordentligt stängd)
  • Helt elektriskt resistent
  • Plastbygel skär av den elektriska strömmen från bygeln till nyckeln
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetshänglås
Alternativt artikelnummer SFTY HÄNGLÅS NYLON 38MM SHA GRÅ 6/PAC
Färg Grå
Material Förstärkt Nylon
Diameter (metrisk) bygel 6.5 mm
Höjd (metrisk) 86.50 mm
Material (bygel) Nylon
Kvantitet 6 Pk.
Bredd (metrisk) 38 mm