Beskrivning
- För alla pipetter upp till 100 ml
- Finns i olika färger
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Röd |
| Disponibel | Reusable |
| För användning med | Pipette |
| Typ av grepp | Round |
| Material | Natural Rubber |
| Antal kanaler | 2 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Typ | Boll |
| För användning med (utrustning) | upp till 100 ml pipetter |