Läs mer
Buerkle™ Säkerhetspipettboll
Produktkod. 10777964 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Färg:
Blå
Röd
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
10777964 Blå
10496263 Röd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10777964 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 75540005
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Peleusboll, enkelt pipeteringshjälpmedel. Evakuering sker via en automatisk ventil. Genom att trycka på ventilerna sugs vätskan upp, dispenseras eller renas. Den avtagbara automatiska ventilen möjliggör även effektiv rengöring av insidan
  • För alla pipetter upp till 100 ml
  • Finns i olika färger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Blå
Disponibel Reusable
För användning med Pipette
Typ av grepp Round
Material Natural Rubber
Antal kanaler 2
Sterilitet Non-sterile
Typ Boll
För användning med (utrustning) upp till 100 ml pipetter