Läs mer
KARTELL Säkerhetssköld
Produktkod. 10061081
Change view
Tjocklek (metrisk):
5 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk) unitSize
10061081 5 mm Varje
10071081 9 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10061081 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 0057100
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Safety Shield är fristående, bärbar och stabil, med halkfria fötter för att ge ansiktsskydd mot farliga material.
  • Säkerhetssköldarna finns i två storlekar med olika tjocklekar och är gjorda av högkvalitativ, klar akryl; är fristående, bärbara och stabila, och alla är utrustade med halkfria fötter.
  • Konst. 571 är utformad för att ge laboratorie- och hälsovårdspersonal ansiktsskydd mot farliga ämnen, aerosol och stänk.
Specifikationer
Höjd (engelska) 14,37 tum
Höjd (metrisk) 365 mm
Tjocklek (engelska) 0,2 tum
Tjocklek (metrisk) 5 mm
Bredd (engelska) 9,53 tum.
Bredd (metrisk) 242 mm
Produkttyp Bänksköld
Material Akryl
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Hold (Håll)
Rammaterial Ingen ram