Läs mer
KARTELL Säkerhetssköld
Produktkod. 10071081
Change view
Tjocklek (metrisk):
5 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
10071081 9 mm Varje
10061081 5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10071081 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 0057200
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Safety Shield är fristående, bärbar och stabil, med halkfria fötter för att ge ansiktsskydd mot farliga material.
  • Säkerhetssköldarna finns i två storlekar med olika tjocklekar och är gjorda av högkvalitativ, klar akryl; är fristående, bärbara och stabila, och alla är utrustade med halkfria fötter.
  • Konst. 571 är utformad för att ge laboratorie- och hälsovårdspersonal ansiktsskydd mot farliga ämnen, aerosol och stänk.
Specifikationer
Höjd (engelska) 18,9 tum
Höjd (metrisk) 480 mm
Form Rektangel
Tjocklek (engelska) 0,35 tum.
Tjocklek (metrisk) 9 mm
Bredd (engelska) 12,01 tum
Bredd (metrisk) 305 mm
Produkttyp Bänksköld
Material Akryl
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Hold (Håll)
Rammaterial Ingen ram