Läs mer
Brady™ Säkerhetsskylt utan text - Ingen åtkomst för obehöriga
Produktkod. 16200051 Handla allt Brady Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
16200051 200 mm -
15604207 100 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16200051 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 255016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00 SEK
    149.95 SEK / Paket med 1
    Save 25.05 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-10-2026
Säkerhetsskylt för att indikera obligatorisk åtgärd.
  • Förbättrar säkerheten på arbetsplatsen
Specifikationer
Alternativt artikelnummer PIC 209-DIA 200-B7525
Material Aluminium
Diameter (metrisk) 200 mm
Form Rund
Färg Rött på vitt