Läs mer
SCAT Säkerhetspipar
Handla allt SCAT Europe Produkter
Stängningsstorlek:
S55
S60/61
S70/71
Beskrivning:
Fast
Flexibel
Stel
Styv med ventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Beställningsinfo
dimSize
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | S60/61 |
| Beskrivning | Flexibel |
| Färg | Genomskinlig vit |
| För användning med (applikation) | Enkel och säker hällning av vätskor från behållare |
| För användning med (utrustning) | Kapsel, behållare& Flaskor |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Säkerhetspip |