Läs mer
SCAT Säkerhetspipar
Produktkod. 10344470 Handla allt SCAT Europe Produkter
Stängningsstorlek:
S55
S60/61
S70/71
Beskrivning:
Fast
Flexibel
Stel
Styv med ventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10344470
Brand: SCAT 610503
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerhetshäll med integrerat skruvlock för säker utmatning av vätskor.
  • Lämplig för politaineravfallsbehållare
  • Flexibla och styva versioner tillgängliga
  • För de vanliga kapselgängorna S55, S60/61 och S40/71
  • Tillverkad av högkvalitativt PEHD eller elektriskt ledande PEHD-EC-material med extra ventilation
  • Specifikationer
    Stängningsstorlek S70/71
    Beskrivning Flexibel
    Liner material HDPE
    För användning med (utrustning) Kapsel, behållare& Flaskor
    Material HDPE
    Produkttyp Säkerhetspip