Läs mer
Notrax Säkerhet Stance™ Svart kontakt
Produktkod. 17722198
Change view
Mått (L x B):
30 x 3 cm
Produktkod. Mått (L x B)
17722198 30 x 3 cm
1 options
Produktkod. 17722198 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 549K0012BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.83 SEK
    90.96 SEK / Paket med 1
    Save 20.87 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Notrax Säkerhet Stance™ Black Connector - Högkvalitativ anti-utmattningsmatta för användning i områden där det kan förekomma frekvent oljespill. Dräneringshål och upphöjda dubbar ger luftning och låter vätskor och skräp falla igenom, vilket lämnar en torr och välvårdad yta.
  • Högkvalitativ anti-utmattningsmatta för användning i områden där det kan förekomma frekvent oljespill
  • Dräneringshål och upphöjda dubbar ger luftning och låter vätskor och skräp falla igenom, vilket lämnar en torr och städad ovansida
  • Tillverkad av 100 % nitrilgummiblandning, designad för att tåla industriella oljor och starka kemikalier
  • Lämplig för drift i flera skift
  • Ergonomisk fördel från en 22 mm tjock fjädrande arbetsplattform
  • Mycket synliga orangefärgade nitrilgummikanter ingår på 3 sidor för ökad säkerhet
  • Aggressiv halkbeständig yta
  • Rengöring med rengöringsmedel och vattenstråle rekommenderas för förlängd livslängd
  • Mattor i standardstorlek är lösa och kräver ingen installation
  • Ej växlande
  • Fri från silikon och därför säker för fordonsmålningsanläggningar
Specifikationer
Mått (L x B) 30 x 3 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 30 cm
Material Naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 3 cm